安全性情報
07-631
Sigma-Aldrich
抗cdk2抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-CDKN2, Anti-p33(CDK2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK2AP1(8099)
特異性
ヒトp33cdk2プロテインキナーゼを認識します。
配列相同性から、マウス、ラット、非ヒト霊長類、およびハムスターと交差反応すると予測されます
免疫原
ヒトcdk2のアミノ酸287-298(C-QDVTKPVPHLRL)に相当するペプチド
アプリケーション
抗cdk2抗体は、cdk2を検出するための高品質ウサギポリクローナル抗体であり、IPおよびWBでバリデーションされています。
品質
通常はHeLa細胞由来の核抽出物でイムノブロッティングにより評価
ターゲットの説明
33 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
結腸組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-631:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carlotta Costa et al.
Cancer discovery, 10(1), 72-85 (2019-10-09)
The combination of CDK4/6 inhibitors with antiestrogen therapies significantly improves clinical outcomes in ER-positive advanced breast cancer. To identify mechanisms of acquired resistance, we analyzed serial biopsies and rapid autopsies from patients treated with the combination of the CDK4/6 inhibitor
Sublytic complement attack induces cell cycle in oligodendrocytes.
Rus, H G, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4892-4900 (1996)
S J Elledge et al.
The EMBO journal, 10(9), 2653-2659 (1991-09-01)
The onset of S-phase and M-phase in both Schizosaccharomyces pombe and Saccharomyces cerevisiae requires the function of the cdc2/CDC28 gene product, p34, a serine-threonine protein kinase. A human homolog, p34cdc2, was identified by functional complementation of the S.pombe cdc2 mutation
Sonya Hui et al.
Circulation research, 108(9), 1053-1062 (2011-03-05)
Cell cycle progression in vascular smooth muscle cells (VSMCs) is a therapeutic target for restenosis. Having discovered that calmodulin (CaM)-dependent cyclin E/CDK2 activity underlies Ca(2+)-sensitive G(1)-to-S phase transitions in VSMCs, we sought to explore the physiological importance of the CaM-cyclin
CDK2 encodes a 33-kDa cyclin A-associated protein kinase and is expressed before CDC2 in the cell cycle.
Elledge, S J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 2907-2911 (1992)