Merck
1.04466
Supelco
Mercury(II) oxide
red, for analysis EMSURE®
別名:
Mercury(II) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HgO
CAS番号:
分子量:
216.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
244-654-7
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (complexometric)
フォーム:
solid
溶解性:
0.052 g/L
蒸気圧
0.12 Pa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
強熱残分
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
>400 °C (decomposition)
溶解性
0.052 g/L
密度
11.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
3000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.01%
N: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
InChI Key
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate): ≤ 0.025 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物