主要文書
1.05238
Supelco
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41115711
品質水準
形状
beads
自己発火温度
>500 °C
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
PS-DVB
マトリックス活性基
SCX
粒径
180-500 μm
キャパシティ
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
密度
1.040 g/cm3 at 20 °C
分離法
cation exchange
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Description: moist beige spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
法的情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3