Merck
1.05445
Supelco
Zinc iodide starch solution
for analysis
別名:
Zinc diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid
pH
6.2 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Suitability as indicator: conforms
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
プロトコル
Analytical Method: Iodine in table salt
分析法:食卓塩中のヨウ素
Preparation of a standard solution for Sulfide
すべて表示