Merck
1.05812
Supelco
Magnesium foil
別名:
Magnesium foil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (complexometric)
フォーム:
solid
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
品質水準
フォーム
solid
不純物
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013.25 hPa
mp
651 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI Key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Moisture Battery Formed by Direct Contact of Magnesium with Foamed Polyaniline.: This study explores the formation of a moisture battery through the direct contact of magnesium foil with foamed polyaniline, showcasing its potential in energy storage applications (Xie et al., 2016).
  • High performance magnesium anode in paper-based microfluidic battery, powering on-chip fluorescence assay.: Research demonstrated the high performance of a magnesium anode within a paper-based microfluidic battery, emphasizing its application in powering on-chip fluorescence assays (Koo et al., 2014).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体