安全性情報
12-523
Sigma-Aldrich
GST、6 Hisタグ融合
別名:
GST Fusion Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形状
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity chromatography: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は、細胞質GST、ミトコンドリアGST、ミクロソームGSTに分かれる3つのタンパク質ファミリーに属します。現在、8つの別個のクラスの可溶性細胞質型哺乳類グルタチオンS-トランスフェラーゼが特定されています。α、κ、μ、ω、π、σ、θ、ζ。C末端に6個のヒスチジンタグ付き、リコンビナント完全長グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)
生物化学的/生理学的作用
グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は、多くの疎水性および求電子性化合物と還元型グルタチオンとの結合を触媒することにより、第II相解毒の重要な役割を果たす酵素のファミリーです。グルタチオンS-トランスフェラーゼP1(GSTP1)遺伝子は、活性があり、機能的に異なるGSTP1変異体タンパク質をコードする多型遺伝子です。このタンパク質は、生体異物代謝において機能し、がんやその他の疾患に対する感受性において役割を果たすと考えられています。
物理的形状
0.1M Tris-グリシン(pH 8)+0.15M NaCl、20%グリセロール
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
12-523:
試験成績書(COA)