Merck
G6511
Sigma-Aldrich
グルタチオンS-トランスフェラーゼ from equine liver
lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
別名:
GST, グルタチオン S-アラルキルトランスフェラーゼ, グルタチオン S-アリールトランスフェラーゼ, グルタチオンR-トランスフェラーゼ, グルタチオンS-アルキルトランスフェラーゼ, グルタチオンS-アルケントランスフェラーゼ, グルタチオンS-エポキシドトランスフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.47
由来生物
equine liver
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥25 units/mg protein
分子量
45-50 kDa
組成
Protein, ≥60%
保管温度
−20°C
詳細
グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は、主な解毒酵素であり、複数の細胞質アイソザイムおよび膜結合アイソザイムとして存在しています。これらのアイソザイムでは、触媒活性および非触媒的結合特性が異なります。GSTの細胞質アイソザイムは、α、θ、μ、σ、およびπという5つの遺伝子にコードされています。α、μ、およびπは、哺乳類において最も存在量が多い形です。膜結合型GSTは1つの遺伝子にコードされています。
生物化学的/生理学的作用
ウマ肝臓由来グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は以下の用途で使用されてきました:
  • アトラクリウム存在下でのヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の増殖を評価するためのHUVECとアトラクリウムとのインキュベーション用トリスバッファーの成分として
  • 未処理のシロイヌナズナ細胞におけるGSB(グルタチオンS-ビマン)複合体の蛍光強度を測定するためのGSB原液の成分として
  • GSTの活性を測定するための分光学的定量法における酵素標準物質として
グルタチオンS-トランスフェラ-ゼは、還元型グルタチオンと、求電子中心を持つさまざまな疎水性化学物質との結合を触媒するタンパク質ファミリ-です。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.5、25°Cで1分間あたり1.0 μmolの1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼンを還元型グルタチオンに結合させます。
物理的形状
トリス、還元グルタチオン、およびEDTAを含有する凍結乾燥粉末。
アナリシスノート
タンパク質はビウレット法で測定しています。
Simons and Vander Jagt法の改良法により精製およびアッセイを行いました。
酵素活性は、還元型グルタチオンの第二基質への結合に基づき測定します。一般に、個々のタンパク質は複数の基質に対して活性があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6511-25MG:
G6511-BULK:
G6511-10MG:
G6511-1MG:
G6511-VAR:
G6511-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Amann et al.
Anesthesia and analgesia, 93(3), 690-696 (2001-08-29)
We tested the influence of atracurium and cisatracurium (final concentrations: 0, 0.96, 3.2, 9.6, 32, and 96 microM) on proliferation of human cells (hepatoma HepG2 cells and human umbilical vein endothelial cells) in vitro. In additional experiments, glutathione, N-acetylcysteine, or
Melissa P Mezzari et al.
Plant physiology, 138(2), 858-869 (2005-06-01)
Understanding the function of detoxifying enzymes in plants toward xenobiotics is of major importance for phytoremediation applications. In this work, Arabidopsis (Arabidopsis thaliana; ecotype Columbia) seedlings were exposed to 0.6 mm acetochlor (AOC), 2 mm metolachlor (MOC), 0.6 mm 2,4,6-trinitrotoluene
Molecular cloning and characterization of a Glutathione S-transferase gene from Hessian fly (Diptera: Cecidomyiidae)
Yoshiyama M and Shukle R H
Annals of the Entomological Society of America, 97(6), 1285-1293 (2004)
Carlota Roca et al.
Pharmaceutics, 14(11) (2022-11-27)
The methyl erythritol phosphate (MEP) pathway of isoprenoid biosynthesis is essential for malaria parasites and also for several human pathogenic bacteria, thus representing an interesting target for future antimalarials and antibiotics and for diagnostic strategies. We have developed a DNA
J D Hayes et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 30(6), 445-600 (1995-01-01)
The glutathione S-transferases (GST) represent a major group of detoxification enzymes. All eukaryotic species possess multiple cytosolic and membrane-bound GST isoenzymes, each of which displays distinct catalytic as well as noncatalytic binding properties: the cytosolic enzymes are encoded by at