1.30100
HY-LiTE® 2衛生モニタリングシステム
For ATP measurement to assess biological contamination, Suitable for quality monitoring of cleaning processes on surfaces and in process fluids during food and beverages production as well as in other Industrial production applications.
別名:
ルミノメーター、ATPメーター、ATPモニター、ATPシステム
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
認証
complies with DIN 10124
品質水準
製品種目
HY-LiTE®
dilution
(Hygiene monitoring)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
保管温度
no temp limit
詳細
HY-LiTE® 2Aはルミノメーターと付属品からなり、飲食品およびその他の工業的製造の用途において、迅速で信頼性の高い方法で衛生状態を監視するため、携帯して使用されます。ATP(アデノシン三リン酸)を定量的に検出します。結果がほぼ即時に得られるので、必要な場所ですぐに是正措置を講じることができます。読み取り値は、(生体発光の)光強度として相対的発光量(RLU)の単位で表示されます。
各キットには以下の品目が含まれており、すべての品目がパッド入りのナイロン製携帯用バッグに入っています。
各キットには以下の品目が含まれており、すべての品目がパッド入りのナイロン製携帯用バッグに入っています。
- HY-LiTE® 2Aルミノメーター
- 電池ホルダー(密閉型1.5Vアルカリ電池、サイズMignon LR6 AAを4個収容)
- イギリス、EU、北米、およびオーストラリア対応国別アダプター付きAC電源
- USB接続ケーブル
- 以下を収録したUSBスティック:TREND 2データ管理ソフトウェア、ユーザーマニュアル、安全データシート、ステップバイステップガイド
アプリケーション
HY-LiTE® 2/2Aルミノメーターは、主に飲食品製造環境やその他の工業用途において洗浄および殺菌プロセスの質を検査するために使用されます。HY-LiTE® 2/2Aシステムと併用できるのはHY-LiTE®ペンのみです。
特徴および利点
- 信頼性の高い堅牢な製品
- 容易な5ボタン操作
- 半自動蓋
- 温度補償
- 独自の校正の自己検査
- TREND 2ソフトウェアを使用した高度なデータ管理
- AC電源または単3形電池で作動
関連事項
HY-LiTE®ペンと併用する場合、
カタログ番号 :1.30100.0301がカタログ番号:1.30100.0001に変更されます。
カタログ番号 :1.30100.0301がカタログ番号:1.30100.0001に変更されます。
法的情報
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.