Merck
200241
Sigma-Aldrich
6-Benzylaminopurine
Plant cell division factor.
別名:
6-Benzylaminopurine, Benzyladenine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N5
CAS番号:
分子量:
225.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
2 M NaOH: 40 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[nH]1cnc2ncnc2c1NCc3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI Key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Plant cell division factor. Stimulates Ca2+ influx (Km = 1 nM) by moss protoplasts. Reported to induce positive inotropic effects through activation of P2-purinergic receptors. When complexed with copper, catalyzes molecular oxygen dismutation at physiological pH.
Plant cell division factor. Stimulates Ca2+ influx (Km = 1 nM) by moss protoplasts. When complexed with copper, catalyzes molecular oxygen dismutation at physiological pH.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Km = 1 nM in stimulating Ca2+ influx
Primary Target
P2-purinergic receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Froldi, G., et al. 1999. Planta Med.65, 245.
Schumaker, K.S., and Gizinski, M.J. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 10937.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US2200241-1GM:
200241-1GM:
200241-GM:
試験成績書(COA)