製品名
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
不純物
≤0.01% 4-methylumbelliferone
≤0.02% β-anomer
色
white
溶解性
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI Key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
詳細
警告
その他情報
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1977. Clin. Chim. Acta78, 335.
WGK
WGK 3
Jan Code
474426-MG:
474426-100MG:
試験成績書(COA)