アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@]([C@@H](O)[C@H](O)C\C=C\CCCCCCC(=O)CCCCCC)(CO)C(=O)O
InChI
1S/C21H39NO6/c1-2-3-4-10-13-17(24)14-11-8-6-5-7-9-12-15-18(25)19(26)21(22,16-23)20(27)28/h9,12,18-19,23,25-26H,2-8,10-11,13-16,22H2,1H3,(H,27,28)/b12-9+/t18-,19+,21+/m1/s1
InChI Key
ZZIKIHCNFWXKDY-GNTQXERDSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Serine palmitoyltransferase
警告
再構成
その他情報
Chen, J.K., et al. 1999. Chem. Biol. 6, 221.
Hidari, K.I.P.J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 14636.
Nakamura, S., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1255.
Mikaye, Y., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 211, 396.
Fujita, T., et al. 1994. J. Antibiot. 47, 208.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
476300-MG:
476300-1.1ML:
476300-5MG:
試験成績書(COA)