製品名
Staurosporine, Streptomyces sp., InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
InChI Key
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKA
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Nishimura, H. and Simpson, I.A. 1994. Biochem. J.302, 271.
Bruno, S., et al. 1992. Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992. Biochem. J.288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992. Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S. 1991. Cancer Chemotherap. Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986. Agric. Biol. Chem.50, 2723.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569396-100UG:
試験成績書(COA)