安全性情報
5001P
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
≥98%, USA origin, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
別名:
Lyophilized Powder Sampling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
NACRES:
NA.28
製品名
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, lyophilized powder
グレード
special quality (Various)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 4 × 10 g
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
81003N, 81066N, 820453, 821007
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
5001P:
試験成績書(COA)