559395
SB 203580, Hydrochloride
SB 203580, Hydrochloride, CAS 869185-85-3, is a water-soluble form of SB 203580. A highly potent, selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
別名:
SB 203580, Hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, HCl, p38 MAP Kinase Inhibitor XVI, Hydrochloride
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
bright yellow
溶解性
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H
InChI Key
WOSGGXINSLMASH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
p38 MAP kinase
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
559395-10MG:
559395-50MG:
559395-1GM:
559395-1MG:
559395-100MG:
559395-20MG:
試験成績書(COA)