製品名
γ-Secretase Inhibitor IX, Gamma-Secretase Inhibitor IX - CAS 208255-80-5, is a cell-permeable inhibitor of γ-secretase (Aβtotal IC₅₀ = 115 nM, Aβ42 IC₅₀ = 200 nM).
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C)F
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20-/m0/s1
InChI Key
DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
その他情報
Nishitomo, K. et al. 2006 J. Neurochem.99, 1555.
Oddo, S., et al. 2004. Neuron43, 321.
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Sastre, M., et al. 2001. EMBO Rep.2, 835.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
WGK
WGK 3
Jan Code
565770-5MG:
565770-0MG:
565770-575MG:
565770-MG:
565770-1.1ML:
565770-500MG:
565770-1GM:
565770-250MG:
565770-10MG:
565770-200MG:
試験成績書(COA)