アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
orange
溶解性
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=C(O)[C@@](C(C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C)=O)(O)[C@@]2([H])C[C@]1([H])C3)C4=C3C(N(C)C)=CC(NC(CNC(C)(C)C)=O)=C4O
InChI
1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36-37,41-42H,8-9,11,30H2,1-7H3,(H,32,35)/b27-20-/t12-,14-,21-,29-/m0/s1
InChI Key
ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Olson, M.W., et al. 2006. Antimicrob. Agents Chemother.50, 2156.
Stein, G.E., and Craig, W.A., 2006. Clin. Infect Dis.43, 518.
Livermore, D.M., 2005. J. Antimicrob. Chemother.56, 611.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
610225-50MG:
610225-MG:
試験成績書(COA)