安全性情報
6701
Millipore
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt
別名:
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt, UTP, 3Na
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O15P3 · 3Na
CAS番号:
分子量:
550.09
UNSPSCコード:
12352208
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H15N2O15P3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/p-4/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
PGAVKCOVUIYSFO-XVFCMESISA-J
詳細
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
6701-50MG:
US26701-50MG:
6701-MG:
試験成績書(COA)