安全性情報
8.00990
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
別名:
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-234-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
270-330 °C (DIN 51794)
有効性
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
転移温度
flash point 75 °C (DIN 51758)
密度
0.832 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8009909999:
8.00990.2500DISC:
8009900100:
8009902500:
8009901000:
8009909025:
8009900000:
試験成績書(COA)