蒸気密度
4.49 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
550 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 2-Ethyl-1-hexanol is widely used in the synthesis of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a well-known plasticizer.
- It can be used in the ring-opening alcoholysis of epoxidized vegetable ois to prepare bio-lubricants with low pour point.
- It is employed as an organic solvent for applications such as post-synthetic modification of metal-organic frameworks (MOFs) and esterification reaction of triphenylenes to synthesize liquid crystals.
- It can also be used as a solvent and in the preparation of nanocrystalline titania thin films by screen printing.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04050-2.5L:
04050-1L:
04050-6X1L:
04050-250ML:
04050-VAR:
04050-4X2.5L:
04050-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック