Merck
W315109
Sigma-Aldrich
2-エチル-1-ヘキサノール
≥99%, FG
別名:
イソオクチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
130.23
FEMA番号:
3151
Beilstein:
1719280
EC Number:
欧州評議会番号:
11763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.082
NACRES:
NA.21
官能:
fresh; oily; citrus; floral; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
4.49 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
550 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; oily; citrus; floral; sweet
SMILES記法
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
屋内空気に含まれる2-エチル-1-ヘキサノールは、シックハウス症候群および喘息症状の発生の原因物質である可能性が報告されています。
アプリケーション
  • ヒト胎盤細胞モデルにおける甲状腺ホルモン輸送体:この研究では、胎盤細胞における甲状腺ホルモンの輸送における 2-アミノ-2-ノルボルネンカルボン酸の役割を調査し、胎児の発育と母体の健康に関する理解を深めるための洞察を提供しています(Chen et al., 2022)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W315109-SAMPLE-K:
W315109-1KG:
W315109-SAMPLE:
W315109-8KG:
W315109-4KG:
W315109-4KG-K:4548173975375
W315109-1KG-K:4548173975368
W315109-BULK-K:
W315109-VAR-K:
W315109-8KG-K:4548173975382
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Two sensitive sick-building syndrome patients possibly responding to p-dichlorobenzene and 2-Ethyl-1-hexanol: Case Report.
Kondo F, et al.
Journal of Health Science, 53(1), 119-123 (2007)
2-Ethyl-1-hexanol in indoor air as a possible cause of sick building symptoms.
Kamijima M, et al.
Journal of Occupational Health, 44(3), 186-191 (2002)
Asthma symptoms in relation to measured building dampness in upper concrete floor construction, and 2-ethyl-1-hexanol in indoor air.
Norback D, et al.
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease : the Official Journal of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 4(11), 1016-1025 (2000)
Gunilla Wieslander et al.
Archives of environmental & occupational health, 65(1), 3-11 (2010-02-12)
The authors evaluated changes of symptoms and biomarkers in health care staff (N = 18) for people with different physical dysfunctions and similarly in an external office control group in a nondamp building (N = 15). The first workplace had
Sandro Nalli et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 140(1), 181-185 (2005-08-30)
2-Ethylhexanol has been identified as a volatile organic compound (VOC) that contributes to the deterioration of indoor air quality. Plasticizers are common components of dust and building materials and are shown to be degraded by a variety of bacteria and