主要文書
8.01246
Sigma-Aldrich
5-Aminoisophthalic acid
for synthesis
別名:
5-Aminoisophthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO4
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-748-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-156 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3