安全性情報
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
別名:
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO
CAS番号:
分子量:
115.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-885-0
蒸気圧
8.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
160 °C
有効性
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1 cSt(23 °C)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-63--62 °C
転移温度
flash point 30 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体