安全性情報
8.03269
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
別名:
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H3-1,3-(NH2)2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-453-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.017 hPa ( 25 °C)
品質水準
形状
solid
自己発火温度
505 °C
有効性
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
99 °C
転移温度
flash point 160 °C
溶解性
38 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI Key
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質