安全性情報
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonylamine
for synthesis
別名:
Nonylamine, 1-Aminononane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N
CAS番号:
分子量:
143.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-945-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.37 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
転移温度
flash point 63 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
InChI Key
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体