Merck
74398
Sigma-Aldrich
ノニルアミン
≥99.5% (GC)
別名:
1-アミノノナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8NH2
CAS番号:
分子量:
143.27
Beilstein:
1733633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
bp
201 °C (lit.)
密度
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
InChI Key
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nonylamine is an alkylamine generally used to insert C9 chains to substrates. It is also used as intercalating material in the exfoliation of titanosilicates and γ-layered zirconium phosphate.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74398-25ML:
74398-BULK:
74398-5ML:
74398-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition of quorum sensing in gram-negative bacteria by alkylamine-modified cyclodextrins.
Morohoshi, Tomohiro et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 116(2), 175-179 (2013)
Tetrahydrofuran-based amino acids as library scaffolds.
Edwards, Alison A et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 6(2), 230-238 (2004)
Exfoliated Titanosilicate Material UZAR-S1 Obtained from JDF-L1.
Rubio, C
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010(1), 159-163 (2010)
Intercalation Processes of n-Alkyl Monoamines in γ-Zirconium Phosphate.
Alberti, Giulio et al.
Langmuir, 16(9), 4165-4170 (2000)
Detection of Hb-Papio B, a silent mutation of the baboon beta chain, by high performance liquid chromatography. Improved procedures for the separation of globin chains by HPLC.
J B Shelton et al.
Hemoglobin, 6(5), 451-464 (1982-01-01)