主要文書
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
別名:
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
181.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
218-185-3
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥98.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp
38-41 °C
転移温度
flash point >112 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI Key
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup