蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
370 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
218-224 °C/1013 mbar
mp
-11 °C
転移温度
flash point 127 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI Key
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F
引火点(℃)
127 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体