安全性情報
8.18555
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedione
for synthesis
別名:
2,3-Pentanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
209-984-8
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.5% (GC)
蒸気圧
28.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
自己発火温度
265 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-10.9 % (v/v)
pH
4 ( in H2O)
mp
-52 °C
転移温度
flash point 18 °C
溶解性
60 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(CC)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI Key
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - open cup
引火点(℃)
19 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体