安全性情報
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
for synthesis
別名:
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
223-350-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
13 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
転移温度
flash point 28 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体