蒸気圧
5.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.0 % (v/v)
bp
310-314 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
転移温度
flash point 47 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
- PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
アナリシスノート
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
116.6 °F
引火点(℃)
47 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体