安全性情報
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
別名:
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3Sb
CAS番号:
分子量:
353.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
210-037-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
bp
377 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
転移温度
flash point 113 °C
溶解性
<0.001 g/L
かさ密度
1490 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI Key
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup