安全性情報
8.21202
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
別名:
Tris(2-ethylhexyl) phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3PO
CAS番号:
分子量:
434.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-116-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
370 °C
有効性
37000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
mp
<-70 °C
転移温度
flash point 170 °C
溶解性
<0.001 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI Key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体