主要文書
8.43262
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
別名:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O6
CAS番号:
分子量:
248.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
217-009-2
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
300 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
InChI Key
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3