主要文書
8.53023
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Boc-Tyr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27NO5
CAS番号:
分子量:
337.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
製品名
Boc-Tyr(tBu)-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
113-116 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI Key
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
詳細
Useful building block for introduction of N-terminal tyrosine residues in Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0093
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -15.5 - -12.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3