抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human, mouse, fish
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903)
詳細
NMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸塩)受容体は、イオンチャネル型グルタミン酸受容体の作動薬です。NMDARチャネルは長期的増強、つまりある種の記憶と学習の基礎にあると考えられるシナプス伝達効率の活性依存性向上に関与していることが示されています。NMDA受容体チャンネルは、主要な受容体サブユニットNMDAR1(GRIN1)と、1つ以上の次の4種のNMDAR2サブユニットで構成されるヘテロマーです:NMDAR2A(GRIN2A)、NMDAR2B(GRIN2B)、NMDAR2C(GRIN2C)、およびNMDAR2D(GRIN2D)。
特異性
NMDAR2A。ウェスタンブロッティングにより、ラット脳メンブレンの180 kDaバンドを認識します。NMDAR2BおよびNMDAR2Cとは反応しません。免疫標識は、免疫原を持つ抗体の予備吸着によりブロックされます。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットNMDAR2A、aa 1253-1391のC末端融合タンパク質。
アプリケーション
免疫沈降:
3 μgの以前のロットを(適切な条件の下で)使用して、200 μgのラット脳に含まれるすべてのNMDAR2Aを定量的に免疫沈降させました。
免疫組織染色:
希釈倍率1:1,000~1:2,000で、この抗体の以前のロットを使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
3 μgの以前のロットを(適切な条件の下で)使用して、200 μgのラット脳に含まれるすべてのNMDAR2Aを定量的に免疫沈降させました。
免疫組織染色:
希釈倍率1:1,000~1:2,000で、この抗体の以前のロットを使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗NMDAR2A抗体は、IH、IPおよびWBに適したNMDAR2Aに対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経伝達物質および受容体
神経伝達物質および受容体
品質
通常はラット脳ミクロソームライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのラット脳ミクロソームライセートでNMDAR2Aを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのラット脳ミクロソームライセートでNMDAR2Aを検出できます。
ターゲットの説明
180 kDa
物理的形状
免疫アフィニティー精製
重炭酸アンモニウム(5 mM)から凍結乾燥される精製ウサギポリクローナルのため、若干の残留塩も存在する場合があります。50 μLのPBSで再溶解してください。防腐剤は含まれていません。
保管および安定性
凍結乾燥材料は、-20°Cで受領日から1年間安定です。再溶解後は、-20°Cの未希釈アリコートで最大6カ月間保存できます。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。
初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。
初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
NMDAR2Aは海馬に高濃度で存在します。
NMDAR2Aは海馬に高濃度で存在します。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1555P:
試験成績書(COA)
Co-Application of Corticosterone and Growth Hormone Upregulates NR2B Protein and Increases the NR2B:NR2A Ratio and Synaptic Transmission in the Hippocampus.
Sultan Qaboos University medical journal null
Allopregnanolone prevents dieldrin-induced NMDA receptor internalization and neurotoxicity by preserving GABA(A) receptor function.
Endocrinology null
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 13(1), 198-216 (2015-11-20)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a genetic neuromuscular disorder characterized by spinal and brainstem motor neuron (MN) loss and skeletal muscle paralysis. Currently, there is no effective treatment other than supportive care to ameliorate the quality of life of patients
Psychopharmacology, 231(23), 4429-4441 (2014-05-02)
Monoamine reuptake inhibitors can stimulate expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and alter long-term potentiation (LTP), a widely used model for the synaptic mechanisms that underlie memory formation. BDNF expression is upregulated during LTP, and BDNF in turn positively modulates
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(47), 10220-10235 (2018-10-26)
Synaptic AMPAR expression controls the strength of excitatory synaptic transmission and plasticity. An excess of synaptic AMPARs leads to epilepsy in response to seizure-inducible stimulation. The appropriate regulation of AMPARs plays a crucial role in the maintenance of the excitatory/inhibitory