Merck
AB1557P
Sigma-Aldrich
抗NMDAR2B抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor. ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B, Glutamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
44
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
NMDA受容体は、イオンチャネル型グルタミン酸受容体の一種です。NMDA受容体チャネルは、長期的増強、つまりある種の記憶と学習の基礎にあると考えられるシナプス伝達効率の活性依存性向上に関与していることが示されています。NMDA受容体チャンネルは、主要な受容体サブユニットNMDAR1(GRIN1)と、1つ以上の次の4種のNMDAR2サブユニットで構成されるヘテロマーです:NMDAR2A(GRIN2A)、NMDAR2B(GRIN2B)、NMDAR2C(GRIN2C)、およびNMDAR2D(GRIN2D)。GRIN2Bは、神経変性疾患である歯槽膿漏性萎縮症(DRPLA)の候補遺伝子の可能性があります。
NMDA受容体の特性には、グリシンによる調節、Zn2+による阻害、電圧依存的Mg2+遮断、および高Ca2+透過性などがあります。中枢神経系におけるNMDA受容体は、アルツハイマー病などの神経変性疾患や、てんかん、虚血性神経細胞死に関与していることが焦点となっています。
特異性
NMDAR2BNMDA受容体の強力かつ特異的な免疫標識した180 kDaのNMDAR2Bサブユニット。ウェスタンブロッティングでは、NMDAR2AまたはNMDAR2Cと交差反応しません。免疫標識は、抗体作製に用いたC末端融合タンパク質をあらかじめ吸着させることでブロックされています。
免疫原
NMDAR2BのC末端融合タンパク質(30 kDa)
エピトープ:C末端
アプリケーション
免疫組織染色:
希釈倍率1:1,000~1:2,000で、免疫組織染色に使用できます。
免疫沈降:
3 μgで(適切な条件下で)使用、200 μgのラット脳中のすべてのNMDAR2Bを定量的に免疫沈降させました。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:100~1:2,000で使用(NMDAR2Bは海馬に高濃度で存在します)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗NMDAR2B抗体はNMDAR2Bに対する抗体で、IH、IPおよびWBで使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
ターゲットの説明
180 kDa
物理的形状
イムノアフィニティー精製
フォーマット:精製
重炭酸アンモニウム(5 mM)から凍結乾燥された精製ウサギポリクローナル抗体。塩が幾分残留している可能性があります。50 μLのPBSで再溶解してください。防腐剤は含まれていません。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織、ラットプルキンエ細胞樹状突起、ラット海馬ライセート、NR2Bを発現するHEK293細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1557P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subunit- and pathway-specific localization of NMDA receptors and scaffolding proteins at ganglion cell synapses in rat retina.
Zhang, J; Diamond, JS
The Journal of Neuroscience null
Josette S Lindahl et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 29(11), 2065-2073 (2004-05-13)
Phencyclidine (PCP) is a noncompetitive antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor subtype. It produces transient psychoses in normal individuals and exacerbates psychoses in schizophrenics. When administered to rodents, PCP elicits stereotypic behaviors including unrelenting head swaying, hyperlocomotion, and social
Proteome profiling of s-nitrosylated synaptosomal proteins by isobaric mass tags.
Teodora Stella Wijasa et al.
Journal of neuroscience methods, 291, 95-100 (2017-08-10)
Lei-Lei Liu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 279-279 (2017-09-30)
Recently, a line of evidence has demonstrated that the vertebrate retina possesses a novel retrograde signaling pathway. In this pathway, phototransduction is initiated by the photopigment melanopsin, which is expressed in a small population of retinal ganglion cells. These ganglion
Tzyy-Nan Huang et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 42(1), 37-47 (2017-02-25)
Human genetic studies have indicated that mutations in calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (CASK) result in X-linked mental retardation and autism-spectrum disorders. We aimed to establish a mouse model to study how Cask regulates mental ability. Because Cask encodes a multidomain