安全性情報
AB2237
Sigma-Aldrich
抗PAX6抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Aniridia type II protein, paired box 6, paired box gene 6, paired box gene 6 (aniridia, keratitis), paired box homeotic gene-6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, chicken
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
139
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, chicken
以下との反応禁止
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAX6(5080)
詳細
PAX6はPAX遺伝子の中で最も研究されており、文献を通じて、眼やその他の感覚器官、特定の神経組織や表皮組織、およびその他の相同構造(通常は外胚葉組織に由来)の発生のための「マスターコントロール」遺伝子として示されています。この転写因子は、異所性の眼の発現を特異的に誘導するのに使用されることで最もよく知られており、ヒトではヘテロ接合変異体が無虹彩などの広範な眼の異常を生じるため、医学的に重要です。この遺伝子は、キイロショウジョウバエ遺伝子prdの多くのヒトホモログの1つであるペアードボックス遺伝子6をコードしています。この遺伝子ファミリーの特徴である保存されたペアードボックスドメインに加えて、コードされるタンパク質にはホメオボックスドメインも含まれています。いずれのドメインもDNAに結合し、遺伝子転写の調節因子として機能することが知られています。この遺伝子は、発生中の神経系と発生中の眼に発現しています。この遺伝子の変異は、眼の疾患である無虹彩とペータース異常を引き起こすことが知られています。
特異性
この抗体はPax6のC末端を認識します。
免疫原
KLH結合後、C末端に相当するPAX6
アプリケーション
免疫細胞染色:
希釈倍率1:50~1:1,000の抗Pax6抗体を使用して、ニワトリ脊髄のタンパク質を分離しました。
抗PAX6抗体はPAX6の量を検出します。WB、ICでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
ラットおよびマウス脳ライセートでウェスタンブロッティングにより定常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.5 µg/mLで使用、10 µgのマウスおよびラット脳ライセート中のPAX6を検出できます。
ターゲットの説明
約48 kDa
関連事項
先発品:AB5409
物理的形状
イムノアフィニティー精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.03% NaN3を含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
アナリシスノート
コントロール
マウスおよびラット脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2237:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keith W Vance et al.
The EMBO journal, 33(4), 296-311 (2014-02-04)
Although some long noncoding RNAs (lncRNAs) have been shown to regulate gene expression in cis, it remains unclear whether lncRNAs can directly regulate transcription in trans by interacting with chromatin genome-wide independently of their sites of synthesis. Here, we describe
Erin Knock et al.
Neural development, 10, 13-13 (2015-05-03)
Chromatin-modifying complexes have key roles in regulating various aspects of neural stem cell biology, including self-renewal and neurogenesis. The methyl binding domain 3/nucleosome remodelling and deacetylation (MBD3/NuRD) co-repressor complex facilitates lineage commitment of pluripotent cells in early mouse embryos and
Abby L Manthey et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(8), 5445-5455 (2014-08-02)
Posterior capsular opacification (PCO), the most prevalent side effect of cataract surgery, occurs when residual lens epithelial cells (LECs) undergo fiber cell differentiation or epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). Here, we used a murine cataract surgery model to investigate the role of
Noriaki Sasai et al.
PLoS biology, 12(7), e1001907-e1001907 (2014-07-16)
A relatively small number of signals are responsible for the variety and pattern of cell types generated in developing embryos. In part this is achieved by exploiting differences in the concentration or duration of signaling to increase cellular diversity. In
Notch signaling maintains neural rosette polarity.
Main, H; Radenkovic, J; Jin, SB; Lendahl, U; Andersson, ER
Testing null
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.