Merck
ABN161-I
Sigma-Aldrich
抗panニューレキシン1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Neurexin-1, Neurexin-1-alpha, Neurexin I-alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nrxn1(18189)
詳細
ニューレキシン1(UniProt:Q9CS84、別名:ニューレキシンI-α、ニューレキシン-1-α)は、齧歯類Nrxn1(別名:Kiaa0578)遺伝子(Gene ID:18189)によってコードされています。ニューレキシン(NRXN)は、シナプスでニューロン同士の結合を助けるシナプス前のシングルパス膜貫通タンパク質です。ニューレキシンはシナプスの機能を規定することによって、シナプスと神経回路網を横断するシグナル伝達を媒介します。ニューレキシンをコードする遺伝子の突然変異は、自閉症、統合失調症、ニコチン依存症に関与しています。ニューレキシンは、α-NRXNとβ-NRXNの2種類に分類されます。α-fNRXNはβ-NRXNより大きく、アミノ末端の細胞外配列が異なります。β-NRXNはニューロリギンの受容体として働き、血管新生に関与することが分かっています。
特異性
マウス、ヒト、ラットのすべてのニューレキシン1-αおよびニューレキシン1-βのスプライスされたアイソフォームとの反応が期待できます。このポリクローナル抗体は、代替スプライシングの影響を受けないC末端の細胞質配列を標的としているからです(Missler, M., and Südhof, T.C.(1998).Trends Genet. 14(1):20-26)。ニューレキシン1、ニューレキシン2、ニューレキシン3の間でC末端配列が100%保存されているわけではありませんが、ニューレキシン2とニューレキシン3のαおよびβアイソフォームに対しては、交差反応の可能性があります。
免疫原
エピトープ:C末端近傍。
マウスニューレキシン1のC末端近くの細胞質ドメイン配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス、ラットおよびヒト大脳皮質組織切片においてニューレキシン1を検出できます。
抗panニューレキシン1抗体は、panニューレキシン1量を検出します。ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)での使用について発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳組織ライセート中のニューレキシン1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約170/55/40 kDa試験サンプルに含まれるアイソフォームによって異なります。
関連事項
先発品:ABN161
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN161-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elizabeth Ann Roundhill et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 44(5), 1065-1085 (2021-08-18)
The development of biomarkers and molecularly targeted therapies for patients with Ewing sarcoma (ES) in order to minimise morbidity and improve outcome is urgently needed. Here, we set out to isolate and characterise patient-derived ES primary cell cultures and daughter
Ralda Nehme et al.
Nature communications, 13(1), 3690-3690 (2022-06-28)
It is unclear how the 22q11.2 deletion predisposes to psychiatric disease. To study this, we generated induced pluripotent stem cells from deletion carriers and controls and utilized CRISPR/Cas9 to introduce the heterozygous deletion into a control cell line. Here, we
Sebnem Ece Eksi et al.
Nature communications, 12(1), 7292-7292 (2021-12-17)
Identifying precise molecular subtypes attributable to specific stages of localized prostate cancer has proven difficult due to high levels of heterogeneity. Bulk assays represent a population-average, which mask the heterogeneity that exists at the single-cell level. In this work, we
Alessandra Sclip et al.
Nature communications, 14(1), 4976-4976 (2023-08-18)
Synaptic adhesion molecules (SAMs) shape the structural and functional properties of synapses and thereby control the information processing power of neural circuits. SAMs are broadly expressed in the brain, suggesting that they may instruct synapse formation and specification via a
Nicolas Chofflet et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 17, 1371145-1371145 (2024-04-04)
The prevailing model behind synapse development and specificity is that a multitude of adhesion molecules engage in transsynaptic interactions to induce pre- and postsynaptic assembly. How these extracellular interactions translate into intracellular signal transduction for synaptic assembly remains unclear. Here