Merck
DVPP29325
Millipore
PVDFメンブレンフィルター、0.65 μm孔径
Durapore®, filter diam. 293 mm, hydrophilic
別名:
Durapore® Membrane Filter, 0.65 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.65 μm pore size
物質:
PVDF membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
293 mm
厚さ:
125 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
フィルタ直径
293 mm
厚さ
125 μm
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: DVPP
Filter Type: スクリーン フィルター
アプリケーション
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 293 mm membrane
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13