安全性情報
FCMAB141A4
Sigma-Aldrich
Milli-Mark®抗SSEA3 Alexa 488抗体、クローンMC-631
Milli-Mark®, from rat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
結合体:
ALEXA FLUOR 488
application:
FACS
クローン:
monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
rat
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUT4(2526)
関連するカテゴリー
詳細
未分化ヒト胚性幹細胞(hESC)を特定するために一般的に使用されているこの細胞表面マーカーは、当初、mESC、マウス胚性がん(EC)、またはヒトEC細胞のマーカーと見なされていました。時期特異的胚抗原-3(SSEA-3)およびSSEA-4は、ヒトとマウスの両方のESCを規定するための細胞表面マーカーとして幅広く用いられています。SSEA-3とSSEA-4は、未分化hESCでは発現しますが、未分化mESCでは発現しません。
特異性
ヒト奇形腫幹細胞(EC)、ヒト胚性生殖細胞(EG)およびヒト胚性幹細胞(ES)の表面で発現する、時期特異的胚抗原-3(SSEA-3)と反応します。
免疫原
4~8細胞期のマウス胚
アプリケーション
Milli-Mark抗SSEA3 Alexa 488抗体、クローンMC-631は、FCを用いたSSEA3 Alexa 488の検出がバリデーションされています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性および初期分化
品質
2102 Ep細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のFITCと結合した精製マウスモノクローナルIgM抗体。
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
2102 Ep細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
非結合抗体カタログ番号MAB4303-Iは、マウスと反応することが知られています。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB141A4:
試験成績書(COA)