クローン
GS-6, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse, sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLUL(2752)
詳細
グルタミン合成酵素は、アンモニアおよびグルタミン酸のグルタミンへの変換を触媒します。これは、45 kDaの同一サブユニットの八量体として星状膠細胞で観察されます。グルタミン合成酵素の機能は、脳内アンモニアの解毒です。神経伝達物質グルタミン酸の代謝調節においても重要な役割を担っています。グルタミン合成酵素は細胞代謝において多様な機能性と重要性を有するため、触媒活性と合成はいずれも高度に調節されています。グルタミン合成酵素の活性は、アデニリル化によって調節されています。この活性は、アルツハイマー病による影響を受けている脳の大脳皮質、特に老人斑の周辺で低下します。また、脱グルコースの条件下でも低下します。グルタミン合成酵素の発現レベルは、in vivo虚血および低酸素培養で上昇します。
特異性
ヒツジ脳およびラット脳のウェスタンブロットの単一バンドと強く反応します。グルタミン合成酵素は、グルタミンを形成するためにグルタミン酸のアミノ化を触媒する酵素であり、哺乳類では45 kDaの8つの同一サブユニットの八量体として観察されます。グルタミン合成酵素活性は、星状膠細胞の有用なマーカーであり、網膜の重要な分化機能であることが分かっています。グルタミン合成酵素は、神経伝達物質グルタミン酸の再利用における重要な酵素であるとも考えられます。
免疫原
ヒツジ脳から精製したグルタミン合成酵素。
アプリケーション
この抗グルタミン合成酵素抗体、クローンGS-6を用いたグルタミン合成酵素の検出は、ELISA、IH、IH(P)、WBでの使用が検証され、製品は45件以上引用されています。
ウェスタンブロッティング:1:1,000~1:5,000
ラット脳での免疫組織染色
ELISA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ラット脳での免疫組織染色
ELISA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
ターゲットの説明
45 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製免疫グロブリン。50%グリセロール、BSAおよび0.09%アジ化ナトリウムを含む緩衝液中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20ºCで安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織、ラット脳細胞画分抽出物
ラット脳組織、ラット脳細胞画分抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB302:
試験成績書(COA)
Molecular neurodegeneration, 6, 55-55 (2011-08-02)
Astrocytes are fundamental for brain homeostasis and the progression and outcome of many neuropathologies including Alzheimer's disease (AD). In the triple transgenic mouse model of AD (3xTg-AD) generalised hippocampal astroglia atrophy precedes a restricted and specific β-amyloid (Aβ) plaque-related astrogliosis.
Effects of retinal glial cells on isolated rat retinal ganglion cells.
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(1), 16-22 (2003-11-07)
The large number of candidate genes made available by comprehensive genome analysis requires that relatively rapid techniques for the study of function be developed. Here, we report a rapid and convenient electroporation method for both gain- and loss-of-function studies in
Investigative ophthalmology & visual science, 41(12), 3908-3914 (2000-10-29)
Dystrobrevin is a newly discovered dystrophin-associated protein with multiple sites for phosphorylation on tyrosine residues. In the present study, the cellular distribution and subcellular localization of dystrobrevin were examined in the adult rat retina, cornea, lens, iris, ciliary body, and
Alterations in protein expression and membrane properties during Muller cell gliosis in a murine model of transient retinal ischemia.
Neuroscience Letters null