クローン
A2B5-105, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
網膜、脳、脊髄、後根神経節のニューロンの表面抗原と反応します。また、試験したすべてのヒト神経芽腫細胞株と反応しました。白血病細胞株や白血病患者の骨髄細胞、正常骨髄細胞とは結合しないようです。モルモット補体存在下で、ニューロンに対して細胞傷害性を示します。プロテインA結合が陽性です。現在までに試験されたすべての動物種のニューロンの細胞膜上のGQガングリオシドと結合しました(Eisenbarth, et al., 1979)。
免疫原
胚性ニワトリ網膜細胞
アプリケーション
希釈倍率1:100~1:500で使用、間接免疫蛍光染色により組織培養中のニューロンを検出できます。
二重免疫蛍光法を用いて、GQガングリオシドがニューロン上で、D2タンパク質、破傷風毒素受容体およびニューロフィラメントと同様の分布が示されました(Walsh, 1980)。
また、混合集団のニュートンの除去や、アフィニティークロマトグラフィーによる精製にも使用できます。
また、神経芽腫細胞の骨髄への転移の検出にも有用です。
フローサイトメトリー:生細胞{Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}
免疫組織染色:凍結固定組織(Levison & McCarthy, 1989)
補体依存性細胞傷害(Eisenbarth et al., 1979)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
二重免疫蛍光法を用いて、GQガングリオシドがニューロン上で、D2タンパク質、破傷風毒素受容体およびニューロフィラメントと同様の分布が示されました(Walsh, 1980)。
また、混合集団のニュートンの除去や、アフィニティークロマトグラフィーによる精製にも使用できます。
また、神経芽腫細胞の骨髄への転移の検出にも有用です。
フローサイトメトリー:生細胞{Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}
免疫組織染色:凍結固定組織(Levison & McCarthy, 1989)
補体依存性細胞傷害(Eisenbarth et al., 1979)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗A2B5抗体クローンA2B5-105を用いたA2B5の検出は、FC、IC、IF、IHでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
ニューロンおよびグリアマーカー
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:精製
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
II型星状膠細胞、ヒト神経前駆細胞
II型星状膠細胞、ヒト神経前駆細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB312:
試験成績書(COA)
Development (Cambridge, England), 133(18), 3671-3681 (2006-08-18)
The isolation and expansion of human neural cell types has become increasingly relevant in restorative neurobiology. Although embryonic and fetal tissue are frequently envisaged as providing sufficiently primordial cells for such applications, the developmental plasticity of endogenous adult neural cells
Experimental cell research, 351(1), 11-23 (2016-12-31)
Stem and progenitor cells that exhibit significant regenerative potential and critical roles in cancer initiation and progression remain difficult to characterize. Cell fates are determined by reciprocal signaling between the cell microenvironment and the nucleus; hence parameters derived from nuclear
Investigative ophthalmology & visual science, 50(9), 4244-4253 (2009-04-10)
Glaucoma is a common neurodegenerative disease for which current therapies are often insufficient; thus, new neuroprotective strategies are an important goal. Stem cells are attracting increasing attention as mediators of neuroprotection, often conferred via the trophic support of injured neurons.
Cell transplantation, 24(9), 1813-1827 (2014-09-10)
Spinal cord injury (SCI) results in demyelination of surviving axons, loss of oligodendrocytes, and impairment of motor and sensory functions. We have developed a clinical strategy of cell therapy for SCI through the use of autologous bone marrow cells for
Nature chemical biology, 14(1), 22-28 (2017-11-14)
Endogenous metabolites play essential roles in the regulation of cellular identity and activity. Here we have investigated the process of oligodendrocyte precursor cell (OPC) differentiation, a process that becomes limiting during progressive stages of demyelinating diseases, including multiple sclerosis, using
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.