Merck
MIHABG250
Millipore
Microfil®ファネルS-Pak付き®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
別名:
メンブレンろ過システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
250 mL sample volume
テクニック
sterile filtration: suitable
フィルタ直径
47 mm
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
適合性
suitable for microbiology
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Pak® フィルターを備えたMicrofil® は、均一な微生物回収のための漏れのない動作とピンセットを用いたメンブレンの容易な移動を確実にすることで、ろ過エリアへの不用意な接触を予防します。S-Pak® システムをMicrofil® ろ過ユニットと組み合わせて、究極の利便性と効率を実現します。Microfil®ろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。すぐに使用できる250 mL Microfil®ファネルは、孔径0.45 μmの黒色格子入りS-Pak®フィルターシステム付きで、各検査後の洗浄と滅菌が不要のため、一般的な微生物分析のための装置の操作が簡単かつ効率的になります。Microfil®ファネルのプッシュフィットデザインにより、クランプやO-リングを使わずにマニフォールドサポートにしっかりとシールできます。従来のフィルターホルダーとは異なり、メンブレン/ファネルインターフェースの密封が不完全であることがなくなり、生物の均一な回収が行えます。
アプリケーション
S-Pak®フィルターを備えたMicrofil®は、臨床、化粧品、環境、工業QC、医薬品、食品および飲料産業で使用されています。メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます。
特徴および利点
  • 便利で使いやすい
  • 滅菌済み、時間と費用を削減
  • ラボの作業量を低減
  • ろ過速度の向上
  • 一貫した回収
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MIHABG250:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.