物質
PVDF membrane
plain white filter
styrene-butadiene device
品質水準
無菌性
electron beam irradiated
包装
pkg of 24 units
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
パラメーター
100 mL sample volume
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
フィルタ直径
49 mm
漏斗容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MILLIFLEX OASIS® Rapid 100 mLファネルは、ファネルとグリッド付きメンブレンフィルターを1つのデバイスに組み合わせた、すぐに使用できる電子ビーム照射フィルターユニットであり、バイオバーデン試験用のハイエンドソリューションを提供します。フィルターユニットはスチレンブタジエン共重合体製で、メンブレンは 0.22 μm 孔径、白色格子付き、および直径 49 mmの混合セルロースエステルで作られています。MILLIFLEX OASIS®メンブレンフィルターは、標準のメンブレンのほぼ2倍の表面積を有するため、迅速なろ過が可能で、ファネルはツールを使用することなく簡単にメンブレンから取り外せます。ろ過後のメンブレンフィルターの凸型形状は完全性を示し、培養培地に置いたときに気泡が閉じ込められるのを防ぎます。
MILLIFLEX PROTACT™機能はサンプルを二次汚染から保護し、メンブレンと寒天の接触を最適化して最も信頼性の高い結果を提供します。特許取得済みの密閉メンブレンフィルター機能は、他のろ過システムでよく見られるバイパス現象を防ぎ、堅牢な読み取りを保証します。
MILLIFLEX AZURE™機能は透明な漏斗と全周充填レベルインジケーターを組み合わせ、どの角度からでも簡単に充填できます。革新的なろ過ユニットアセンブリ設計により、メンブレンの漏れやサンプルのバイパスを防ぎ、適切なサンプル量がろ過されることを保証します。
MILLIFLEX RACK&STACK機能には、安全な輸送とインキュベーションのためのロック付き蓋も含まれています。
資料
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid システム 2.0 は、迅速な微生物検出のための自動化ソリューションで、QCラボの無菌検査、バイオバーデン検査、インプロセス検査、製品リリース検査の結果を得るまでの時間を大幅に短縮します。ATP生物発光技術により、本システムは従来からの培養法より、4倍速く結果が得られます。
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
関連コンテンツ
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.