Merck
MXRPBLRST
Millipore
Milliflex®迅速試薬キット
Pharmaceutical Products Analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
品質水準
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Milliflex®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
適合性
Milliflex® Rapid
輸送温度
wet ice
詳細
Milliflex Rapid Microbiology Detection and Enumerationシステムに不可欠な構成成分である、Milliflex Rapid AutoSpray Stationは、生きている微生物を検出するために、等量の2種類の試薬を膜表面全体に塗布します。
AutoSpray Stationは、実証済みの事前設定された自動プログラムを使用して、テストを重ねても再現性のある結果を保証します。試薬の塗布は、校正済みのガラス製ネブライザーの下で、フィルターホルダーの前後に掃引する動きを利用して行います。
AutoSpray Stationは、実証済みの事前設定された自動プログラムを使用して、テストを重ねても再現性のある結果を保証します。試薬の塗布は、校正済みのガラス製ネブライザーの下で、フィルターホルダーの前後に掃引する動きを利用して行います。
AutoSpray Stationは、実証済みの事前設定された自動プログラムを使用して、テストを重ねても再現性のある結果を保証します。試薬の塗布は、校正済みのガラス製ネブライザーの下で、フィルターホルダーの前後に掃引する動きを利用して行います。
AutoSpray Stationは、実証済みの事前設定された自動プログラムを使用して、テストを重ねても再現性のある結果を保証します。試薬の塗布は、校正済みのガラス製ネブライザーの下で、フィルターホルダーの前後に掃引する動きを利用して行います。
ピンチバルブにより、確実に、各サイクルで同じ量の試薬が分注されます。内部コンプレッサーにより単独で作動できるため、追加機器は不要です。
AutoSpray Stationは、自動スプレーモードでは、ボタンを押すだけで両方の試薬を90秒以内に噴射します。
分析担当者は、コントロールパネルから操作のリストを選択することで、簡単に操作を開始できます。
構成
内容:ATP放出剤、2本
生物発光試薬、2本
無菌溶解バッファー、2本
シリンジ2本
Luer-Lokキャップ5個
バイアルアダプター6個
アナリシスノート
標的微生物:全好気性微生物
Pseudomonas
酵母およびカビ
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid システム 2.0 は、迅速な微生物検出のための自動化ソリューションで、QCラボの無菌検査、バイオバーデン検査、インプロセス検査、製品リリース検査の結果を得るまでの時間を大幅に短縮します。ATP生物発光技術により、本システムは従来からの培養法より、4倍速く結果が得られます。
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
関連コンテンツ
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.