安全性情報
SCM106
Sigma-Aldrich
ヒト OPC 自然分化培養培地キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
詳細
Neural Stem Cells
品質水準
タイプ
for cell culture
形状
liquid
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
詳細
ヒト OPC 自然分化培地は、ヒト ESC 由来 OPC(カタログ番号 SCR600)の成熟オリゴデンドロサイトへの分化を、成長因子の除去により行うための、限定無血清培地です。 この培地は、脳組織から単離した初代オリゴデンドロサイト前駆細胞の分化をサポートしません。
保管および安定性
試薬は -20℃ で保存し、適切に取り扱われ保存された場合、受領日から 4 ヵ月間有効です。 以下に注意してください: 添加したヒト OPC 自然分化 cOmplete 培地は、2 ~ 8C で 4 週間まで保存することができます。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SCM106:
試験成績書(COA)