安全性情報
SCM107
Sigma-Aldrich
ヒト OPC 増殖培養培地キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
詳細
Neural Stem Cells
品質水準
タイプ
for cell culture
形状
liquid
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
詳細
ヒト OPC 増殖培地は、ヒト ES 由来オリゴデンドロサイト前駆細胞(カタログ番号 SCR600)の培養と増殖に最適化された無血清培地です。 ヒト OPC 増殖完全培地で培養すると、細胞は 48 時間ごとに倍増します。 この培地が、脳組織から分離された初代オリゴデンドロサイト前駆細胞の培養をサポートできるかどうかは不明です。
保管および安定性
試薬は -20℃ で保存し、適切に取り扱われ保存された場合、受領日から 4 ヵ月間有効です。 以下に注意してください: 添加したヒト OPC 増殖完全培地は、2 ~ 8C で 4 週間まで保存することができます。 .
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SCM107:
試験成績書(COA)