Merck
SCR601
Sigma-Aldrich
ヒトオリゴデンドロサイト特性評価キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.43
化学種の反応性
human
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
EMD Milliporeのヒトオリゴデンドロサイト特性評価キット(SCR601)には、さまざまな発達段階のオリゴデンドロサイトを特性評価できる検証済みの抗体、ならびにニューロンおよびアストロサイトを検出するための2種類の抗体が含まれています。 このキットに含まれているのは、NG2コンドロイチン硫酸プロテオグリカン、ミエリンプロテオリピドタンパク質、ガラクトセレブロシド、ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質、グリア線維酸性タンパク質、およびMAP2に対する抗体です。このキットは、EMD-Milliporeヒトオリゴデンドロサイト分化キット(SCR601)を用いて作製した細胞集団の特性評価を行うための便利な方法となります。
アプリケーション
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
構成
ウサギ抗NG2コンドロイチン硫酸プロテオグリカン、10ug
マウス抗ミエリンプロテオリピドタンパク質、C末端、クローンPLPC1、20 ug
マウス抗ガラクトセレブロシド、クローンmGalC、10ug
マウス抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)、10 ug
マウス抗グリア線維酸性タンパク質、クローンGA5、10 ug
マウス抗グリア線維酸性タンパク質、クローンGA5、10 ug
保管および安定性
推奨される保管条件で保管した場合(キット構成要素を参照)、構成要素は使用期限まで安定です。 高温に曝露しないでください。 使用期限後、残っている試薬はすべて廃棄してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SCR601:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.