Merck
SCM307
Sigma-Aldrich
3dGRO®肺オルガノイド分枝培地
Serum-free ready-to-use media used to differentiate anterior foregut endoderm (AFE) cells into lung bud organoids in suspension cultures.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
詳細
肺上皮は、一連の複雑な内胚葉-中胚葉を介したシグナル伝達イベントを受けて、気道(気管支、細気管支)とガス交換ユニット(肺胞)を管理する複雑な分枝ネットワークを形成します。肺上皮の分化段階には、前側/後側および背側/腹側のパターン形成、肺の特異性、肺の出芽、分枝形態形成、成熟が含まれます。
3dGRO®肺オルガノイド分枝培地は、懸濁培養においてSox2+/Pax6+前腸内胚葉(AFE)細胞を肺芽オルガノイドに分化させるために使用される、化学的に定義された/無血清のすぐに使用できる培地です。さらに、3dGRO®肺オルガノイド分枝培地を用いて、フィブロネクチンコーティング培養容器でAFE細胞を培養することができます。3dGRO®肺オルガノイド分枝培地は、ヒトiPS細胞を、in vivoで分枝気道および早期肺胞構造に構造的に類似した成熟した肺オルガノイドに分化させるために使用できる、3dGRO®ヒト肺オルガノイド培養システムの構成要素です。3dGRO®ヒト肺オルガノイド培養システムには以下のものが含まれます(すべて別売り):
  • 胚体内胚葉誘導培地(SCM302)
  • 前側前腸内胚葉誘導培地 I (SCM305)
  • 前側前腸内胚葉誘導培地II (SCM306)
  • 3dGRO®肺オルガノイド分枝培地 (SCM307)
  • 3dGRO®肺オルガノイド成熟培地 (SCM308)
ヒトiPSC由来AFE前駆細胞(SCC301)
保管および安定性
受領後は -20℃で保管してください。 使用可能になったら、2~8℃で一晩解凍し、よく混合してください。直ちに使用してください。2~8℃で1週間まで保存できます。再冷凍しないでください。未使用の分注液は、-20℃で使用期限まで保存できます。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCM307:
SCM307-BK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
肺オルガノイドは、ヒトの肺の発生や呼吸器疾患の研究において有用な3次元(3D)モデルです。3dGRO®分化プロトコルは、4つのステップでヒトiPSCからオルガノイドを生成します。
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
オルガノイド培養に関するFAQ3D細胞培養プロトコルに従ったオルガノイドの培養・分析方法をご覧ください。ヒントとコツ。
関連コンテンツ
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.