主要文書
SYMBDFS01
Millipore
ダイヤモンド加工ファイルキット
For Steritest® ampoule breaker
別名:
ブレーカーメタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.51
物質
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Screw)
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
ダイヤモンド加工ファイルキットは、Steritest®アンプルブレーカーのオプション付属品です。
アプリケーション
ダイヤモンド加工ファイルキットはガラス製アンプルに使用されます。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany